3-(2-Aminoéthyl)-5-méthoxyindole
Fournisseur: Molekula
M12986820
MOLEM12986820EA 0 EUR InStock
MOLEM12986820
3-(2-Aminoéthyl)-5-méthoxyindole
3-(2-Aminoéthyl)-5-méthoxyindole
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Numéro MDL: MFCD00005662
Numéro CAS: 608-07-1
EINECS: 210-153-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité