Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthylthiophène

Fournisseur: Molekula

M13236469
MOLEM13236469EA 0 EUR InStock
MOLEM13236469
3-Méthylthiophène
3-Méthylthiophène


Formule: C₅H₆S
Point d'ébullition: ∼114 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –69 °C
Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005470
Numéro CAS: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité