9,10-Phénanthrenequinone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Phenanthrene-9,10-dione
M13432199
MOLEM13432199EA 0 EUR InStock
MOLEM13432199
9,10-Phénanthrenequinone
9,10-Phénanthrenequinone
Formule: C₁₄H₈O₂
MW: 208.22 g/mol
Point d'ébullition: 360
Point de fusion: 203…206 °C
Densité: 1.4045 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001163
Numéro CAS: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07355
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité