1,4-Difluoro-2-nitrobenzène
Fournisseur: Molekula
Attention
M13564932
MOLEM13564932EA 0 EUR InStock
MOLEM13564932
1,4-Difluoro-2-nitrobenzène
1,4-Difluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –11.7 °C
Densité: 1.4671 g/cm³ (17 °C)
Numéro MDL: MFCD00007054
Numéro CAS: 364-74-9
EINECS: 206-663-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité