MOPSO
Fournisseur: Molekula
Attention
M13616262
MOLEM13616262EA 0 EUR InStock
MOLEM13616262
MOPSO
MOPSO
Formule: C₇H₁₅NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009629
Numéro CAS: 68399-77-9
EINECS: 269-989-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité