Anhydride itaconique
Fournisseur: Molekula
Attention
M13626623
MOLEM13626623EA 0 EUR InStock
MOLEM13626623
Anhydride itaconique
Anhydride itaconique
Formule: C₅H₄O₃
Point d'ébullition: 239 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 64…65 °C
Numéro MDL: MFCD00005530
Numéro CAS: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité