2-Méthoxy-5-nitropyridine
Fournisseur: Molekula
Attention
M13786072
MOLEM13786072EA 0 EUR InStock
MOLEM13786072
2-Méthoxy-5-nitropyridine
2-Méthoxy-5-nitropyridine
Formule: C₆H₆N₂O₃
Point de fusion: 114 °C
Numéro MDL: MFCD00006263
Numéro CAS: 5446-92-4
EINECS: 226-661-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité