Mercaptamine chlorhydrate
Fournisseur: Molekula
M13886169
MOLEM13886169EA 0 EUR InStock
MOLEM13886169
Mercaptamine chlorhydrate
Mercaptamine chlorhydrate
Formule: C₂H₇NS·HCl
Numéro MDL: MFCD00012904
Numéro CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité