4-Bromobenzènesulfonamide
Fournisseur: Molekula
M14162215
MOLEM14162215EA 0 EUR InStock
MOLEM14162215
4-Bromobenzènesulfonamide
4-Bromobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆BrNO₂S
Numéro MDL: MFCD00051977
Numéro CAS: 701-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité