Acide 2,3-dihydroxybenzoïque
Fournisseur: Molekula
Attention
M14227335
MOLEM14227335EA 0 EUR InStock
MOLEM14227335
Acide 2,3-dihydroxybenzoïque
Acide 2,3-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 203…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002446
Numéro CAS: 303-38-8
EINECS: 206-139-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité