Bromure de dodécyltrimethylammonium
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
M14637765
MOLEM14637765EA 0 EUR InStock
MOLEM14637765
Bromure de dodécyltrimethylammonium
Bromure de dodécyltrimethylammonium
Formule: C₁₅H₃₄BrN
MW: 308,35 g/mol
Point de fusion: 264…266 °C
Numéro MDL: MFCD00011767
Numéro CAS: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité