1-Méthylnaphtalène
Fournisseur: Molekula
Attention
M14781156
MOLEM14781156EA 0 EUR InStock
MOLEM14781156
1-Méthylnaphtalène
1-Méthylnaphtalène
Formule: C₁₁H₁₀
Point d'ébullition: 244…245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –33…–32 °C
Densité: 1.022 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004034
Numéro CAS: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité