Hesperidin
Fournisseur: Molekula
M14809891
MOLEM14809891EA 0 EUR InStock
MOLEM14809891
Hesperidin
Hesperidin
Formule: C₂₈H₃₄O₁₅
Numéro MDL: MFCD00075663
Numéro CAS: 520-26-3
EINECS: 208-288-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité