1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Fournisseur: Molekula
M15204747
MOLEM15204747EA 0 EUR InStock
MOLEM15204747
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Formule: C₉H₁₉NaO₃S
MW: 230,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025010
Numéro CAS: 35192-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité