4-Hydroxyazobenzène
Fournisseur: Molekula
M15523043
MOLEM15523043EA 0 EUR InStock
MOLEM15523043
4-Hydroxyazobenzène
4-Hydroxyazobenzène
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
Numéro MDL: MFCD00002330
Numéro CAS: 1689-82-3
EINECS: 216-880-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité