1-Décanesulfonate de sodium
Fournisseur: Molekula
M15560173
MOLEM15560173EA 0 EUR InStock
MOLEM15560173
1-Décanesulfonate de sodium
1-Décanesulfonate de sodium
Formule: C₁₀H₂₁NaO₃S
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007526
Numéro CAS: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité