Bathocuproin sulphonate disodium salt
Fournisseur: Molekula
M15611838
MOLEM15611838EA 0 EUR InStock
MOLEM15611838
Bathocuproin sulphonate disodium salt
Bathocuproin sulphonate disodium salt
Formule: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂
Numéro MDL: MFCD00011679
Numéro CAS: 52698-84-7
EINECS: 258-111-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité