Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-o-toluidine

Fournisseur: Molekula

M15651311
MOLEM15651311EA 0 EUR InStock
MOLEM15651311
4-Fluoro-o-toluidine
4-Fluoro-o-toluidine


Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 14 °C
Densité: 1.1263 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00007832
Numéro CAS: 452-71-1
EINECS: 207-208-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité