4-Hydroxyindole
Fournisseur: Molekula
Attention
M15874512
MOLEM15874512EA 0 EUR InStock
MOLEM15874512
4-Hydroxyindole
4-Hydroxyindole
Formule: C₈H₇NO
Point d'ébullition: 100 °C (0.01 mmHg)
Point de fusion: 102…104 °C
Numéro MDL: MFCD00005667
Numéro CAS: 2380-94-1
EINECS: 219-177-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité