Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitro-3-(trifluorométhyl)aniline

Fournisseur: Molekula
Attention

M15949255
MOLEM15949255EA 0 EUR InStock
MOLEM15949255
4-Nitro-3-(trifluorométhyl)aniline
4-Nitro-3-(trifluorométhyl)aniline


Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,12 g/mol
Point de fusion: 129 °C
Densité: 1.752 g/cm³ (–123.15 °C)
Numéro MDL: MFCD00014717
Numéro CAS: 393-11-3
EINECS: 206-884-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité