(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine
Fournisseur: Molekula
M15970045
MOLEM15970045EA 0 EUR InStock
MOLEM15970045
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine
Formule: C₄H₉NO
Numéro MDL: MFCD00145220
Numéro CAS: 2799-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité