Dibenzothiophène
Fournisseur: Molekula
M15981444
MOLEM15981444EA 0 EUR InStock
MOLEM15981444
Dibenzothiophène
Dibenzothiophène
Formule: C₁₂H₈S
Point d'ébullition: 332 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…98 °C
Densité: 1,1295 g/cm³ (125 °C)
Point d'éclair: 170 °C
Numéro MDL: MFCD00004969
Numéro CAS: 132-65-0
EINECS: 205-072-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité