Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
M16123593
MOLEM16123593EA 0 EUR InStock
MOLEM16123593
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015895
Numéro CAS: 19788-35-3
EINECS: 243-311-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité