2-Chloroisonicotinonitrile
Fournisseur: Molekula
M16178775
MOLEM16178775EA 0 EUR InStock
MOLEM16178775
2-Chloroisonicotinonitrile
2-Chloroisonicotinonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
Numéro MDL: MFCD00174318
Numéro CAS: 33252-30-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité