N-Acetyl-DL-methionine
Fournisseur: Molekula
M16190196
MOLEM16190196EA 0 EUR InStock
MOLEM16190196
N-Acetyl-DL-methionine
N-Acetyl-DL-methionine
Formule: C₇H₁₃NO₃S
Numéro MDL: MFCD00008681
Numéro CAS: 1115-47-5
EINECS: 214-224-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité