2,8-Quinoléinediol
Fournisseur: Molekula
Attention
M16200530
MOLEM16200530EA 0 EUR InStock
MOLEM16200530
2,8-Quinoléinediol
2,8-Quinoléinediol
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216696
Numéro CAS: 15450-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité