Chlorure de choline
Fournisseur: Molekula
M16444475
MOLEM16444475EA 0 EUR InStock
MOLEM16444475
Chlorure de choline
Chlorure de choline
Formule: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Point de fusion: 244…247 °C
Densité: ∼1.205 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011721
Numéro CAS: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 13,02226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité