Ferrozine mono-sodium salt hydrate
Fournisseur: Molekula
M16507877
MOLEM16507877EA 0 EUR InStock
MOLEM16507877
Ferrozine mono-sodium salt hydrate
Ferrozine mono-sodium salt hydrate
Formule: C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂·H₂O
Numéro MDL: MFCD00150794
Numéro CAS: 63451-29-6
EINECS: 274-196-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité