Ethidium bromure
Fournisseur: Molekula
Danger
M16559763
MOLEM16559763EA 0 EUR InStock
MOLEM16559763
Ethidium bromure
Ethidium bromure
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
Point d'ébullition: 72 °C (0.1 mmHg)
Point de fusion: 261…264 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,04751
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité