Potassium selenocyanate
Fournisseur: Molekula
Danger
M16609554
MOLEM16609554EA 0 EUR InStock
MOLEM16609554
Potassium selenocyanate
Potassium selenocyanate
Formule: CKNSe
MW: 144,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011366
Numéro CAS: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
ONU: 3283
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité