2-Amino-4,6-diméthoxypyrimidine
Fournisseur: Molekula
M16830266
MOLEM16830266EA 0 EUR InStock
MOLEM16830266
2-Amino-4,6-diméthoxypyrimidine
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Formule: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Point d'ébullition: 276 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97 °C
Densité: 1,429 g/cm³ (–153 °C)
Numéro MDL: MFCD00038832
Numéro CAS: 36315-01-2
EINECS: 252-969-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité