2,4-Dichloropyrimidine
Fournisseur: Molekula
Attention
M17839790
MOLEM17839790EA 0 EUR InStock
MOLEM17839790
2,4-Dichloropyrimidine
2,4-Dichloropyrimidine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Point d'ébullition: 209 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 61 °C
Numéro MDL: MFCD00006061
Numéro CAS: 3934-20-1
EINECS: 223-508-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité