5-Phényltétrazole
Fournisseur: Molekula
M18076152
MOLEM18076152EA 0 EUR InStock
MOLEM18076152
5-Phényltétrazole
5-Phényltétrazole
Formule: C₇H₆N₄
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 222 °C
Numéro MDL: MFCD00022388
Numéro CAS: 18039-42-4
EINECS: 241-950-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité