5-Bromouracile
Fournisseur: Molekula
M18193444
MOLEM18193444EA 0 EUR InStock
MOLEM18193444
5-Bromouracile
5-Bromouracile
Formule: C₄H₃BrN₂O₂
Point d'ébullition: 384 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 165 °C
Numéro MDL: MFCD00006017
Numéro CAS: 51-20-7
EINECS: 200-084-0
Merck Index: 13,01425
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité