Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-4-fluoroaniline

Fournisseur: Molekula
Attention

M18263966
MOLEM18263966EA 0 EUR InStock
MOLEM18263966
3-Chloro-4-fluoroaniline
3-Chloro-4-fluoroaniline


Formule: C₆H₅ClFN
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41…44 °C
Densité: 1.226 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007767
Numéro CAS: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité