Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Aminobenzènethiol

Fournisseur: Molekula

M18270207
MOLEM18270207EA 0 EUR InStock
MOLEM18270207
3-Aminobenzènethiol
3-Aminobenzènethiol


Formule: C₆H₇NS
Point d'ébullition: 110…112 °C (1 mmHg)
Densité: 1.1859 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007791
Numéro CAS: 22948-02-3
EINECS: 245-344-4
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité