Acide nalidixique
Fournisseur: Molekula
Danger
M18439941
MOLEM18439941EA 0 EUR InStock
MOLEM18439941
Acide nalidixique
Nalidixic acid
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₃
MW: 232,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006884
Numéro CAS: 389-08-2
EINECS: 206-864-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité