2-Chloro-3-fluoroaniline
Fournisseur: Molekula
M18483005
MOLEM18483005EA 0 EUR InStock
MOLEM18483005
2-Chloro-3-fluoroaniline
2-Chloro-3-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
Numéro MDL: MFCD03407961
Numéro CAS: 21397-08-0
EINECS: 244-366-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité