2-Chlorobenzoxazole
Fournisseur: Molekula
M18514150
MOLEM18514150EA 0 EUR InStock
MOLEM18514150
2-Chlorobenzoxazole
2-Chlorobenzoxazole
Formule: C₇H₄ClNO
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 45 °C
Densité: 1.3453 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00005766
Numéro CAS: 615-18-9
EINECS: 210-414-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité