Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Éthyl-4-pipéridone

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-Ethylpiperidin-4-one

M18566900
MOLEM18566900EA 0 EUR InStock
MOLEM18566900
1-Éthyl-4-pipéridone
1-Éthyl-4-pipéridone


Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013356
Numéro CAS: 3612-18-8
EINECS: 222-781-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité