(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
Fournisseur: Molekula
M18630987
MOLEM18630987EA 0 EUR InStock
MOLEM18630987
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
Formule: C₁₄H₁₆N₂
Numéro MDL: MFCD00082751
Numéro CAS: 29841-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité