2-(Indole-3-yl)éthylamine
Fournisseur: Molekula
M18963277
MOLEM18963277EA 0 EUR InStock
MOLEM18963277
2-(Indole-3-yl)éthylamine
2-(Indole-3-yl)éthylamine
Formule: C₁₀H₁₂N₂
Numéro MDL: MFCD00005661
Numéro CAS: 61-54-1
EINECS: 200-510-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité