Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Nitro-m-xylène

Fournisseur: Molekula

M19086651
MOLEM19086651EA 0 EUR InStock
MOLEM19086651
5-Nitro-m-xylène
5-Nitro-m-xylène


Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70 °C
Numéro MDL: MFCD00007269
Numéro CAS: 99-12-7
EINECS: 202-732-8
ONU: 3447
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité