5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Fournisseur: Molekula
M19100531
MOLEM19100531EA 0 EUR InStock
MOLEM19100531
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147 °C
Numéro MDL: MFCD00006108
Numéro CAS: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité