5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine)
Fournisseur: Molekula
M19199640
MOLEM19199640EA 0 EUR InStock
MOLEM19199640
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine)
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine)
Formule: C₉H₁₁IN₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134656
Numéro CAS: 54-42-2
EINECS: 200-207-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité