Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle

Fournisseur: Molekula
Danger

M19580711
MOLEM19580711EA 0 EUR InStock
MOLEM19580711
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle


Formule: C₁₅H₂₃ClO₂S
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007433
Numéro CAS: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité