D(+)-Maltose monohydraté
Fournisseur: Molekula
M19997254
MOLEM19997254EA 0 EUR InStock
MOLEM19997254
D(+)-Maltose monohydraté
D(+)-Maltose monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Point de fusion: 160…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149343
Numéro CAS: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Merck Index: 13,05736
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=16e5c4425a7a8e158a4200470a45483c7ff5781e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité