Méthanesulfonate de sodium
Fournisseur: Molekula
M20130941
MOLEM20130941EA 0 EUR InStock
MOLEM20130941
Méthanesulfonate de sodium
Méthanesulfonate de sodium
Formule: CH₃NaO₃S
Numéro MDL: MFCD00064389
Numéro CAS: 2386-57-4
EINECS: 219-203-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité