Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitro-m-xylène

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2,4-Dimethyl-1-nitrobenzene, 1,3-Dimethyl-4-nitrobenzene

M20175288
MOLEM20175288EA 0 EUR InStock
MOLEM20175288
4-Nitro-m-xylène
4-Nitro-m-xylène


Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 244 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1.135 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007169
Numéro CAS: 89-87-2
EINECS: 201-947-4
ONU: 1665
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité