Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 3-hydroxy-4-méthoxybenzylique

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)anisole, 5-(Hydroxymethyl)-2-methoxyphenol, (3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)methanol

M20289754
MOLEM20289754EA 0 EUR InStock
MOLEM20289754
Alcool 3-hydroxy-4-méthoxybenzylique
Alcool 3-hydroxy-4-méthoxybenzylique


Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004644
Numéro CAS: 4383-06-6
EINECS: 224-489-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité